Merck
GF74596405
Neodymium
lump, 25 mm max. lump size, weight 300 g, purity 99%
Synonim(y):
ND006100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Nd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141609
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 745-964-05
rezystywność
64.0 μΩ-cm, 20°C
masa
300 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
gęstość
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
Klucz InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)