Kluczowe dokumenty
GF85947519
Neodymium
rod, 100mm, diameter 12.5mm, cast, 99%
Synonim(y):
ND007940
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 859-475-19
rezystywność
64.0 μΩ-cm, 20°C
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
gęstość
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
Klucz InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)