Merck
323543
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
99.999% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Eu2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: europium
gęstość
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
Klucz InChI
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Priyam Singh et al.
Nanoscale, 9(2), 696-705 (2016-12-14)
We herein demonstrate novel inorganic-organic hybrid nanoparticles (HNPs) composed of inorganic NPs, NaY
Produkty
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Zobacz wszystko