Kluczowe dokumenty
1.12156
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
99+
Synonim(y):
Europium(III) oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Eu2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Numer indeksu EC:
215-165-6
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
mp
2291 °C
gęstość
7.42 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[Eu+3].[Eu+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Eu.3O/q2*+3;3*-2
Klucz InChI
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2