Key Documents
590509
Terbium(III) oxide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Diterbium trioxide, Terbium oxide, Terbium sesquioxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: terbium
ciąg SMILES
O=[Tb]O[Tb]=O
InChI
1S/3O.2Tb
Klucz InChI
GWYXTVGANSBRNB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Terbium (III) Oxide (Tb2O3) Transparent Ceramics by Two-Step Sintering from Precipitated Powder: This research discusses the processing and properties of Terbium(III) oxide in the creation of transparent ceramics, highlighting its potential in various high-tech applications (Hu et al., 2022).
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.