Key Documents
H9750
Holmium(III) oxide
≥99.9% (rare earth content, expressed as Ho2O3)
Synonim(y):
Rare earth
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.9% (rare earth content, expressed as Ho2O3)
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: holmium
mp
2330 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
Klucz InChI
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A starting material to prepare Ho2O3-PVAfilm for generating stable Q-switching pulses in a thulium-doped fiber laser(TDFL) cavity.
- A catalyst for oxidative coupling of methane.
- Cadmium lead borate glasses.
- Diamond/copper composites to eliminate interfacial defects through the spark plasma sintering (SPS) method.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.