Key Documents
289248
Erbium(III) oxide
99.9% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: erbium
gęstość
8.64 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Er]O[Er]=O
InChI
1S/2Er.3O
Klucz InChI
VQCBHWLJZDBHOS-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.