Key Documents
203238
Erbium(III) oxide
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: erbium
gęstość
8.64 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Er]O[Er]=O
InChI
1S/2Er.3O
Klucz InChI
VQCBHWLJZDBHOS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Green emission of tellurite based glass containing erbium oxide nanoparticles: This research explores the optical properties of erbium oxide nanoparticles in glass, which is important for academia chemists studying photonic materials (Noorazlan et al., 2016).
- … shielding properties for Oxide Dispersion-Strengthened (ODS) alloys through Erbium (III) oxide, Samarium (III) oxide, and Praseodymium (III) oxide into 316L matrix: Relevant for material science, this research investigates the enhancement of shielding properties in alloys by incorporating erbium oxide (Güler et al., 2024).
- Electrochemical synthesis and characterization of erbium oxide: This paper discusses the synthesis and potential applications of erbium oxide in various high-tech industries, relevant for both academia and industry researchers focusing on advanced material applications (Lee and Kim, 2016).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.