Kluczowe dokumenty
289264
Dysprosium(III) oxide
99.9% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: dysprosium
gęstość
7.81 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Dy]O[Dy]=O
InChI
1S/2Dy.3O
Klucz InChI
NLQFUUYNQFMIJW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Strukturalne i optyczne właściwości cienkich warstw tlenku dysprozu: W artykule zbadano stabilność chemiczną i termiczną, wysoką stałą dielektryczną i szeroką przerwę pasmową cienkich warstw tlenku dysprozu (MF Al-Kuhaili, SMA Durrani, 2014).
- Oznaczanie biomarkera stresu oksydacyjnego 8-hydroksy-2′-deoksyguanozyny przy użyciu nanocząstek tlenku dysprozu@ zredukowanego tlenku grafenu: Badania te wykorzystują nanocząstki tlenku dysprozu do elektrochemicznego utleniania biomarkerów stresu oksydacyjnego, podkreślając jego potencjał w zastosowaniach biosensorycznych (S Manavalan, U Rajaji, SM Chen, SSP Selvin, 2018).
- Nanocząstki tlenku miedzi domieszkowane dysprozem (Cu1-xDyxO) umożliwiły zastosowanie dwufunkcyjnej elektrody do ogólnego rozszczepiania wody: Badanie koncentruje się na syntezie i zastosowaniu nanocząstek tlenku miedzi domieszkowanych dysprozem jako dwufunkcyjnych elektrod do rozszczepiania wody (JD Rodney, S Deepapriya, MC Robinson, 2021).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
289264-5G | |
289264-100G | 4061826284100 |
289264-25G | 4061826284117 |