Merck
246999
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) oxide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Tlenek iterbu, Ytterbia
About This Item
Wzór liniowy:
Yb2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: ytterbium
ciąg SMILES
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
Klucz InChI
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tlenek iterbu(III) (Yb₂O₃) to materiał o szerokim paśmie wzbronionym (~3,26eV) i wysokiej stabilności termicznej, odpowiedni dla urządzeń optoelektronicznych. Może być potencjalnym materiałem nośnym dla rozwoju luminoforów i technologii oświetlenia półprzewodnikowego. Ponadto nanowłókna Yb₂O₃ są badane pod kątem zastosowań w energetyce odnawialnej, w szczególności w zwiększaniu wydajności ogniw słonecznych i procesów fotokatalitycznych.
Zastosowanie
  • Ytterbium (III) oxide reinforced novel TeO2–B2O3–V2O5 glass system: Investigation of the optical, structural, physical, and thermal properties of ytterbium oxide reinforced glass, highlighting improvements in material performance (Kilic et al., 2021).
  • Sonochemical preparation of a ytterbium oxide/reduced graphene oxide nanocomposite for supercapacitors with enhanced capacitive performance: Discusses the synthesis and application of ytterbium oxide/graphene nanocomposites in energy storage devices (Naderi et al., 2016).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Joseph K Swabeck et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(29), 9120-9126 (2018-06-21)
Semiconductor quantum dot (QD)-sensitized lanthanide ions hold great promise in producing a broadly absorbing and sharply emitting luminophore, but their synthesis has proven to be difficult. We report the first synthesis of core/shell/shell InP/Ln xY1- xF3/ShF3 (Ln = Yb, Nd;
Zhengze Yu et al.
ACS nano, 9(11), 11064-11074 (2015-10-13)
Photodynamic therapy (PDT) is a well-established modality for cancer therapy, which locally kills cancer cells when light irradiates a photosensitizer. However, conventional PDT is often limited by the extremely short lifespan and severely limited diffusion distance of reactive oxygen species
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
246999-10G4061825883779
246999-50G4061825883786