Merck
204927
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) oxide
greener alternative
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Yttria
About This Item
Wzór liniowy:
Y2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38160202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
2410 °C (lit.)
gęstość
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
Klucz InChI
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Ten produkt jest przeznaczony do molekularnych systemów magazynowania energii słonecznej (MOST). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
  • Tlenek itru(III): Szeroko stosowany w produkcji granatów itrowo-glinowych, które są wykorzystywane w różnych systemach laserowych. Służy również jako siatka nośna dla materiałów fosforowych stosowanych w białym oświetleniu LED. Ponadto tlenek itru jest wykorzystywany do produkcji szkła o wysokiej odporności na temperaturę i wstrząsy, co jest niezbędne w zastosowaniach lotniczych (Sigma-Aldrich, CAS 1314-36-9).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carolina Mochales et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(6), 1694-1701 (2012-11-08)
The interest in electrophoretic deposition (EPD) for nanomaterials and ceramics production has widely increased due to the versatility of this technique to effectively combine different materials in unique shapes and structures. We successfully established an EPD layering process with submicrometer
Bipin Kumar Gupta et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(19), 3028-3034 (2012-07-19)
Highly luminescent-paramagnetic nanophosphors have a seminal role in biotechnology and biomedical research due to their potential applications in biolabeling, bioimaging, and drug delivery. Herein, the synthesis of high-quality, ultrafine, europium-doped yttrium oxide nanophosphors (Y(1.9)O(3):Eu(0.1)(3+)) using a modified sol-gel technique is
Timur Sh Atabaev et al.
Journal of colloid and interface science, 373(1), 14-19 (2011-12-06)
Eu(3+) and Tb(3+) codoped Y(2)O(3) submicron particles were prepared using the simple urea homogeneous precipitation method. X-ray diffraction patterns revealed the synthesized particles to have a pure cubic Y(2)O(3) structure. Field-emission scanning electron microscopy and field-emission transmission electron microscopy showed
Masoud Allahkarami et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 27(12), 1279-1284 (2011-10-14)
Chipping failures observed clinically in bilayer systems of porcelain and zirconia restorations should be coupled with a monoclinic to tetragonal phase transformation in the zirconia layer due to the high compressive stress. Phase transformations were mapped using 2D micro X-ray
Eun-Ok Oh et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(25), 3373-3377 (2012-06-01)
An extremely thin bilayer electrolyte consisting of yttria-stabilized zirconia (YSZ) and gadolinia-doped ceria (GDC) is successfully fabricated on a sintered NiO-YSZ substrate. Major processing flaws are effectively eliminated by applying local constraints to YSZ nanoparticles, and excellent open circuit voltage
Produkty
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
Zobacz wszystko