GF06395676
Yttrium oxide
powder, 5-10 μm mean particle size, weight 50 g, purity 99.9%
Synonim(y):
Y 606030
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 063-956-76
masa
50 g
średnia wielkość cząstek
5-10 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF06395676-1EA | 4061821154194 |