203297
Gadolinium(III) oxide
powder, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gadolinium
mp
2330 °C (lit.)
gęstość
7.407 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Gd]O[Gd]=O
InChI
1S/2Gd.3O
Klucz InChI
RNYFGGMJZRTZKO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.