Key Documents
634298
Europium(III) oxide
nanopowder, <150 nm particle size (TEM), 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Dieuropium trioxide, Europia
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.5% trace metals basis
Postać
nanopowder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: europium
wielkość cząstki
<150 nm (TEM)
gęstość
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
Klucz InChI
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Magnetic materials permeate numerous daily activities in our lives. They are essential components of a diversity of products including hard drives that reliably store information on our computers, decorative magnets that keep the shopping list attached to the refrigerator door, electric bicycles that speed our commute to work, as well as wind turbines for conversion of wind energy to electrical power.