Kluczowe dokumenty
237108
Barium carbonate
ACS reagent, ≥99%
Synonim(y):
Witherite
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99%
99.0-101.0% (ACS specification)
Formularz
powder or chunks
zanieczyszczenia
≤0.002 meq/g water-soluble titr. base
≤0.005% oxidizers
≤0.015% insol. dil. HCl
pH
6.8 (37 °C, 3.67 g/L)
ślady anionów
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
ślady kationów
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.7%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[Ba++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the preparation of barium titanate using a mixture of BaCO3 and titania (TiO2) by solid-state reaction.
- As an additive in the preparation of NBC (neodymium – barium –copper) ceramics.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)