Kluczowe dokumenty
247596
Sodium formate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Formic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥99.0%
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
mp
259-262 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a hydrogen source in the selective synthesis of 4,4′-diaminostilbene-2,2′-disulfonic acid (DSD) from 4,4′-dinitrostilbene-2,2′-disulfonic acid (DNS) in presence of metal oxide supported gold catalyst.
- As a heterogeneous nucleation promoter in the synthesis of ZIF-8 (Zeolitic imidazolate framework-8) membranes on α-alumina supports.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?