Kluczowe dokumenty
107603
Sodium formate
reagent grade, 97%
Synonim(y):
Formic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
HCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.01
Beilstein:
3595134
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
39021901
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
crystalline powder
powder, crystals or granules
mp
259-262 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Mrówczan sodu to bezbarwna sól sodowa kwasu mrówkowego. Można go otrzymać w reakcji kwasu mrówkowego z wodorotlenkiem lub węglanem sodu. Jego struktura krystaliczna została zbadana. Jego kryształy wykazują symetrię jednoskośno-holoedryczną.
Zastosowanie
- Inżynieria równowagi kofaktorów redoks w celu poprawy produkcji 5-metylotetrahydrofolianu w Escherichia coli...: Mrówczan sodu został użyty do manipulowania równowagą kofaktorów redoks, znacznie zwiększając produkcję 5-metylotetrahydrofolianu w E. coli, pokazując jego potencjał w zastosowaniach inżynierii metabolicznej (Yang et al., 2024).
- Zależne od intensywności wyszukiwanie mas w celu poprawy dopasowania bazy danych metabolitów w metabolomice opartej na znakowaniu izotopami chemicznymi LC-QTOF-MS: Mrówczan sodu został wykorzystany do znakowania izotopowego LC-QTOF-MS, poprawiając dokładność dopasowania bazy danych metabolitów, a tym samym poprawiając jakość danych metabolomicznych (Li et al., 2023).
- Wysokowydajna synteza enancjomerycznie czystych 1,2-aminoalkoholi z l-fenyloalaniny poprzez liniowe i rozbieżne kaskady enzymatyczne...: Badanie podkreśla rolę mrówczanu sodu w kaskadach enzymatycznych do wydajnej syntezy enancjopurowych aminoalkoholi, ważnych półproduktów w syntezie farmaceutycznej (Corrado et al., 2022).
- UPLC-ESI-QTOF/MS i wielowymiarowa analiza danych dla metabolomiki osocza krwi i surowicy: wpływ artefaktów eksperymentalnych i antykoagulantów: Mrówczan sodu został użyty jako wzorzec odniesienia w UPLC-ESI-QTOF/MS, zapewniając wgląd w minimalizację artefaktów eksperymentalnych w metabolomice osocza krwi i surowicy (Barri i Dragsted, 2013).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
"Thermosensitive chitosan?gelatin?glycerol phosphate hydrogels as a cell carrier for nucleus pulposus regeneration: an in vitro study"
Cheng Y-H, et al.
Tissue Engineering: Part A, 16(02), 695-703 (2009)
Formylation of Aryl Halides with Carbon Monoxide and Sodium Formate in the Presence of Palladium Catalyst.
Okano T, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 67(8), 2329-2332 (1994)
Wen-Yih Jeng et al.
Journal of structural biology, 173(1), 46-56 (2010-08-05)
β-glucosidases (EC 3.2.1.21) cleave β-glucosidic linkages in disaccharide or glucose-substituted molecules and play important roles in fundamental biological processes. β-Glucosidases have been widely used in agricultural, biotechnological, industrial and medical applications. In this study, a high yield expression (70-250 mg/l)
The Crystal Structure of Sodium Formate, NaHCO21.
Zachariasen WH.
Journal of the American Chemical Society, 62(5), 1011-1013 (1940)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 997-997 (1994)