288497
Barium oxide
97%
Synonim(y):
Barium monoxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: barium
zanieczyszczenia
1-4% adsorbed H2O/CO2
gęstość
5.72 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ba]
InChI
1S/Ba.O
Klucz InChI
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges