Kluczowe dokumenty
769304
Barium peroxide
anhydrous, ≥86.0% (RT)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
≥86.0% (RT)
Formularz
powder
strata
≤0.1% loss on drying
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.05%
ślady kationów
Fe: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
ciąg SMILES
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
Klucz InChI
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Substancje niewytrącane przez rozcieńczony kwas siarkowy (jako siarczany) ≤ 2,0 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?