Kluczowe dokumenty
415200
Strontium peroxide
98%
Synonim(y):
Dwutlenek strontu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
gęstość
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O1O[Sr]1
InChI
1S/O2.Sr/c1-2;/q-2;+2
Klucz InChI
UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells