Merck
433624
Sigma-Aldrich
Magnesium peroxide complex
technical grade
Synonim(y):
Magnesium dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
MgO2 · xMgO
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
Mg, 30%
MgO2, 24-28%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Mg++].[O-][O-].O=[Mg]
InChI
1S/2Mg.O2.O/c;;1-2;/q;+2;-2;
Klucz InChI
IODFUUWCSICZNX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1