529699
Magnesium oxide
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
powder
mp
2852 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
Klucz InChI
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).