Kluczowe dokumenty
278904
Potassium dioxide
powder
Synonim(y):
Potassium superoxide
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
ciąg SMILES
[K+].[O][O-]
InChI
1S/K.HO2/c;1-2/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
DUPSQGGNCHNYTQ-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis