Merck
518131
Sigma-Aldrich
Lead(IV) oxide
99.998% trace metals basis
Synonim(y):
Lead (su)peroxide, Lead dioxide, Lead peroxide
About This Item
Wzór liniowy:
PbO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.998% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lead
ciąg SMILES
O=[Pb]=O
InChI
1S/2O.Pb
Klucz InChI
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tlenek ołowiu(IV) (PbO₂) to wszechstronny związek o wysokiej przewodności elektrycznej, doskonałej stabilności termicznej i znacznym potencjale utleniania. Cechy te sprawiają, że nadaje się on do różnych zastosowań, szczególnie w dziedzinie elektroniki, magazynowania energii i rekultywacji środowiska. W elektronice PbO₂ jest wykorzystywany do produkcji elektrod do baterii i kondensatorów ze względu na jego zdolność do zwiększania pojemności magazynowania ładunku.
Zastosowanie
  • Kompozytowe elektrody tlenkowo-grafitowe z ołowiem(IV): zastosowanie do wykrywania amoniaku, azotynów i fenoli...: Niniejsze badania omawiają zastosowanie elektrod kompozytowych z tlenku ołowiu(IV) i grafitu w wykrywaniu różnych substancji chemicznych, podkreślając ich potencjał w monitorowaniu środowiska i zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem. Badanie bada właściwości elektrochemiczne tlenku ołowiu(IV) w tym kontekście, co może zaoferować wgląd w jego użyteczność w bardziej zaawansowanych technologiach baterii lub rozwiązaniach magazynowania energii (Sljukić et al., 2007).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)