Merck
268690
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
powder, 98%
Synonim(y):
Cotunnite
About This Item
Wzór liniowy:
PbCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
ciśnienie pary
1 mmHg ( 547 °C)
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lead
bp
950 °C (lit.)
mp
501 °C (lit.)
gęstość
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Lead(II) chloride (PbCl2) (98%) is a lead halide that can be used in the formation of a precursor solution to form perovskites films. These films and sheets can be used in the fabrication of hybrid solar absorbers and photodetectors. It also has potential application as a thermoelectric material.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Strong Quantum Confinement and Fast Photoemission Activation in CH3NH3PbI3 Perovskite Nanocrystals Grown within Periodically Mesostructured Films.
Anaya M, et al.
Advanced Optical Materials, 5(8) (2017)
Methylammonium lead mixed halide films processed with a new composition for planar perovskite solar cells.
Park BS, et al.
Applied Surface Science, 427, 421-426 (2018)
Muhammad Rafique et al.
Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan : JCPSP, 19(8), 510-513 (2009-08-05)
To determine the effects of lead and zinc administration on the quality of semen of albino rats. Experimental study. Basic Medical Sciences Institute, Jinnah Postgraduate Medical Centre, Karachi, from August 2003 to December 2005. Sixty adult albino rats selected for
Ingrid Carruyo et al.
Biological trace element research, 125(3), 276-285 (2008-07-19)
The present study determines lead content in onion root tip cells (Allium cepa L.), correlating it with its toxicity. The treatment was carried at 25 +/- 0.5 degrees C using aqueous solutions of lead chloride at 0.1, 0.25, 0.50, 0.75
V I Domash et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 34(3), 353-357 (2008-08-05)
The response of the components of a protease-inhibitor system of legume and cereal crops to stress factors was studied. It was found that salinization, heavy metal ions, and phytopathogenic flora inhibit the activity of neutral, acidic, and alkaline proteases at
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
The past several decades have seen major advancements in the synthesis of metal nanomaterials. Most recently, controlled synthesis has become versatile enough to regulate the exact number of atoms and ligands of very small metal nanoparticles, referred to as “clusters”.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Zobacz wszystko