Merck
243582
Sigma-Aldrich
Lead(II) carbonate basic
−325 mesh
Synonim(y):
Diwęglan(2+) dwuwodorotlenku ołowiu, Dwuwodorotlenek bis(węglanu) trileadu
About This Item
Wzór liniowy:
(PbCO3)2·Pb(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
775.63
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
78.0-82.0% Pb basis (EDTA titration)
Formularz
powder
wielkość cząstki
−325 mesh
mp
400 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[PbH2++].[PbH2++].O[PbH2]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.2H2O.3Pb/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);2*1H2;;;/q;;;;3*+2/p-6
Klucz InChI
RYZCLUQMCYZBJQ-UHFFFAOYSA-H
Opis ogólny
Zasadowy węglan ołowiu(II) jest również znany jako biały ołów. Jest nierozpuszczalny w wodzie i etanolu. Jest szeroko stosowany jako biały pigment do zastosowań malarskich.
Zastosowanie
Zasadowy węglan ołowiu(II) może być stosowany:
  • Jako prekursor do syntezy perowskitowych nanokryształów jodku ołowiu formamidynowego, do urządzeń optoelektronicznych.
  • Do wytwarzania materiałów anodowych Pb3(OH)2(CO3)2/C do akumulatorów litowo-jonowych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Since the first report of the low-cost dye-sensitized solar cell (DSSC) in 1991 by Gratzel and his coworker,1 dye-sensitized solar cells (DSSC) has been regarded as one of the most promising photovoltaic technologies because of their transparent and colorful characteristics, as well as low cost.