215465
Mercury(II) chloride
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Mercuric chloride
About This Item
klasa czystości
ACS reagent
ciśnienie pary
1.3 mmHg ( 236 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: mercury
pozostałości po redukcji
≤0.02%
mp
277 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetic acid: soluble(lit.)
acetone: soluble in salt form(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: passes test
ethyl acetate: soluble(lit.)
glycerol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
ciąg SMILES
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Addition reaction between aromatic amines to terminal acetylenes to give imines, enamines, and 1,2,3,4-tetrahydroquinoline derivatives.
- Cyclization of amidinothioureas with phenyl hydrazine to produce 3-amino-1,2,4-triazole derivatives.
- Cyclization of O-propargyl glycolaldehyde dithioacetals to afford 3-pyranones along with 2,5-dihydrofuran-3-carboxaldehydes through their dithioketals and dithioacetals reaction.
- Reductive dimerization and cyclization of α,β-unsaturated ketones produce functionalized cyclopentanols using N,N-dimethylformamide as solvent.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3