Kluczowe dokumenty
655198
Cadmium chloride
technical grade
Synonim(y):
Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
6.3 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 656 °C)
Formularz
solid
stężenie
≥55.2% Cd (EDTA titration)
mp
568 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble >457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
ciąg SMILES
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?