Merck
265365
Sigma-Aldrich
Cadmium
powder, −100 mesh, 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Cd
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.41
Beilstein:
8137359
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101710
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: cadmium
reagent type: catalyst
rezystywność
7.27 μΩ-cm, 22°C
wielkość cząstki
−100 mesh
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
gęstość
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Klucz InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cadmium (Cd) is a chemical element generally used as a precursor and catalyst in organic reactions.
Zastosowanie
  • Autophagy activation for cell protection: Research on rat hepatocytes demonstrated that autophagy activation could be a mechanism for cellular protection against lead-cadmium-triggered apoptosis, offering insights into the potential therapeutic strategies against heavy metal toxicity (Xue et al., 2024).
  • Soil remediation and agriculture: A study explored the divergent responses of rhizosphere soil phosphorus fractions and biological features of Salix psammophila to different fertilization strategies under cadmium contamination, highlighting the environmental and agricultural implications of cadmium in soil management (Gai et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Boldizsar Nagy et al.
Acta chimica Slovenica, 60(2), 263-273 (2013-07-25)
Biosorption of cadmium ions from synthetic aqueous solution using popular Romanian fir tree sawdust (Abies Alba) as biosorbent, was investigated in this work. Prior to its utilization the considered biomass was washed, dried and sieved without further chemical treatments. The
Nivedita P Khairnar et al.
Journal of bacteriology, 195(12), 2880-2886 (2013-04-23)
Deinococcus radiodurans R1 exposed to a lethal dose of cadmium shows differential expression of a large number of genes, including frnE (drfrnE) and some of those involved in DNA repair and oxidative stress tolerance. The drfrnE::nptII mutant of D. radiodurans
Shigeo Hasegawa et al.
Molecular pain, 5, 22-22 (2009-05-05)
Peripheral nerve injury leads to a persistent neuropathic pain state in which innocuous stimulation elicits pain behavior (tactile allodynia), but the underlying mechanisms have remained largely unknown. We have previously shown that spinal nerve injury induces the activation of cytosolic
F Tomei et al.
Annali di igiene : medicina preventiva e di comunita, 25(4), 353-363 (2013-05-25)
The exposure to Cd has been linked to many disease and liver is the major target organ of Cd toxicity following acute or chronic exposure.No study has ever evaluated the association between liver function tests and exposure to Cd present
Seung Seok Han et al.
Environmental research, 124, 23-27 (2013-05-07)
Toxic heavy metals have adverse effects on human health. However, the risk of hematuria caused by heavy metal exposure has not been evaluated. Data from 4701 Korean adults were obtained in the Korean National Health and Nutritional Examination Survey (2008-2010).