Merck
411361
Sigma-Aldrich
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
96%
Synonim(y):
(Bromodifluoromethyl)phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
BrCF2P(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
40-41 °C/0.05 mmHg (lit.)
gęstość
1.503 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br
InChI
1S/C5H10BrF2O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
QRADKVYIJIAENZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of phosphopeptide mimetic prodrugs targeted to Src homology 2 (SH2) domain of signal transducer and activator of transcription 3 (Stat3)
  • Synthesis of Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase inhibitory difluoromethylphosphonic acid derivatives via multi step synthesis with Suzuki coupling and resolution as key steps
  • P-C bond cleavage on basic hydrolysis
  • Preparation of a prodrug for intracellular delivery of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor (nonhydrolyzable difluoromethylphosphonate moiety)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)