Kluczowe dokumenty
295795
Ethyl bromodifluoroacetate
98%
Synonim(y):
2-Bromo-2,2-difluoroacetic acid ethyl ester, Bromodifluoroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate, Ethyl 2-bromo-2,2-difluoroethaneperoxoate, Ethyl difluorobromoacetate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
bp
112 °C/700 mmHg (lit.)
gęstość
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
fluoro
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(F)(F)Br
InChI
1S/C4H5BrF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Klucz InChI
IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- substituted ethyl 2′-pyridyldifluoroacetates
- 4-alkoxymethyl- and 4-aryloxymethyl-3,3-difluoropiperidines
- α,α-difluoro-β-lactams
- mono- and difluoromethylated phenanthridine derivatives
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?