Merck
133973
Sigma-Aldrich
Ethyl bromoacetate
reagent grade, 98%
Synonim(y):
2-bromooctan etylu, Ester etylowy kwasu bromooctowego
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.00
Beilstein:
506456
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.6 mmHg ( 25 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ethyl bromoacetate is commonly used in organic synthesis as an alkylating agent and acylation reagent. Ethyl bromoacetate on derivatisation reaction with p-t-butyl calix[4]arene yields 1,3-diester substituted calix[4]arene. It also undergoes Suzuki type cross-coupling reactions with arylboronic acids cocatalyzed by copper(I) oxide.
Zastosowanie
Ethyl bromoacetate was used to prepare reversibly photoresponsive coumarin-stabilized polymeric nanoparticles in an aqueous medium, which act as a detectable drug carrier.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gillian McMahon et al.
Talanta, 57(6), 1119-1132 (2008-10-31)
A series of derivatisation reactions between p-t-butyl calix[4]arene and ethyl bromoacetate were carried out in order to prepare 1,3 diester substituted calix[4]arene. Mass spectral data, obtained from direct injection of samples, indicated that the reactions were rich in the desired
Jae Woo Chung et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(11), 1693-1700 (2012-03-29)
The ability to create aqueous suspended stable nanoparticles of the hydrophobic homopolymer poly(ϵ-caprolactone) end-functionalized with coumarin moieties (CPCL) is demonstrated. Nanoparticles of CPCL are prepared in a continuous manner using nanoprecipitation. The resulting nanoparticles are spherical in morphology, about 40
Occupational allergic contact dermatitis in a chemist from ethyl bromoacetate and bromoacetonitrile.
B Hernández-Machín et al.
Contact dermatitis, 52(2), 115-116 (2005-02-24)
Xing-xin Liu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (6)(6), 622-623 (2002-07-18)
Copper(I) oxide can effectively co-catalyze the Suzuki type cross-coupling reactions of arylboronic acids with ethyl bromoacetate. As an alternative protocol for introducing the methylenecarboxy group into functionalized molecules, this reaction occurs in the absence of highly toxic thallium compounds or
Yaser A-H Mostafa et al.
Archives of pharmacal research, 31(3), 279-293 (2008-04-15)
Certain new derivatives of 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines were synthesized through the reaction of 1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine-7-ol with ethyl bromoacetate to afford the ethyl acetate ester, which upon hydrazinolysis gives the corresponding hydrazide. The hydrazide is the key intermediate which was used for the synthesis