Kluczowe dokumenty
157910
Methyl bromoacetate
97%
Synonim(y):
2-Bromoacetic acid methyl ester, Bromoacetic acid methyl ester, Carbomethoxymethyl bromide, Methyl α-bromoacetate, Methyl 2-bromoacetate, Methyl 2-bromoethanoate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
51-52 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.616 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)CBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
Klucz InChI
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)