Merck
157929
Sigma-Aldrich
Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
98%
Synonim(y):
(Carbomethoxymethylene)triphenylphosphorane, (Methoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3P=CHCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.35
Beilstein:
618430
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
168-172 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phosphine
ciąg SMILES
COC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19O2P/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17H,1H3
Klucz InChI
NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Wittig reagent for the two-carbon homologation of aldehydes to α,β-unsaturated esters. Also used in an efficient synthesis of pyrazoles via reaction with methyl diazoacetate in the presence of triethylamine.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 48, 883-883 (2007)
Tetrahedron, 63, 1074-1074 (2007)