Merck
419206
Sigma-Aldrich
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
97%
Synonim(y):
(Benzyloxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetic acid phenylmethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3P=CHCO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
120-122 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
phenyl
phosphine
ciąg SMILES
O=C(OCc1ccccc1)C=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H23O2P/c28-27(29-21-23-13-5-1-6-14-23)22-30(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20,22H,21H2
Klucz InChI
INKMLGJBBDRIQR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Tributylphosphine-mediated vinylogous Wittig reactions
  • Synthesis of 1,2-dioxanes for antitrypanosomal activity
  • Organocatalytic Michael-type reactions / Wittig reactions of phosphorus ylides and unsaturated ketones
  • Stereoselective phosphine-catalyzed cycloaddition to form spirocyclopenteneoxindoles
  • Enantioselective synthesis of pantothenic acid
  • Preparation of phosphorus ylides from phosphoranes and acetic anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)