Kluczowe dokumenty
B32807
Benzyltriphenylphosphonium chloride
99%
Synonim(y):
BTPPC, NSC 116712, Triphenyl(phenylmethyl)phosphonium chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
≥300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Platinum chloro-tetrazole complexes via azidation.
- Trans-stilbenes and cinnamates via Wittig olefination.
- Achiral N-hydroxyformamide inhibitors of ADAM-TS4 and ADAM-TS5 for osteoarthritis treatment.
- Pentiptycenes for use as light-driven molecular brakes.
- Archipelago structures for formation of petroleum asphaltenes.
It is also used as a crosslinking agent for tube-like natural halloysite / fluorelastomer nanocomposites.
Reactant for synthesis of:
- Platinum chloro tetrazole complexes via azidation
- Trans-stilbenes and cinnamates via Wittig olefination
- Achiral N-hydroxyformamide inhibitors of ADAM-TS4 and ADAM-TS5 for osteoarthritis treatment
- Pentiptycenes for use as light-driven molecular brakes
Reactant for formation of archipelago structures for formation of petroleum asphaltenes
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs,nasal cavity, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
300 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?