Kluczowe dokumenty
D206008
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
98%
Synonim(y):
β,β′-Bistyryl, DPB
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
bp
350 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)\C=C\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C16H14/c1-3-9-15(10-4-1)13-7-8-14-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H/b13-7+,14-8+
Klucz InChI
JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- 2,5-diphenylthiophene by oxidation reaction with potassium sulfide and DMSO.
- 2-[(3E)-4-Phenyl-2-(phenylmethyl)-3-buten-1-yl]furan via nickel catalyzed hydrobenzylation reaction with furfural in the presence of N2H4.
It can also be used as a ligand to prepare silver(I) coordination polymers by reacting with silver(I) salts.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D206008-100G | |
D206008-25G | 4061833561485 |
D206008-5G | 4061833317488 |