Key Documents
T84603
Triphenylphosphine oxide
98%
Synonim(y):
Ph3PO, TPPO, Triphenyl phosphorus oxide, Triphenylphosphine monoxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Epoxidations
reagent type: ligand
reaction type: Michael Reaction
mp
150-157 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine oxide
ciąg SMILES
O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- As a catalyst in Appel-type chlorination reaction of acyclic primary and secondary alcohols.
- As a catalyst in stereoselective poly and dibromination of α,β-unsaturated esters and β,γ-unsaturated α-ketoester compounds.
- As a promotor in the diastereoselective synthesis of α-ribofuranosides through ribofuranosylation of alcohols with ribofuranosyl iodides.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?