Kluczowe dokumenty
430056
Benzyltriphenylphosphonium bromide
96%
Synonim(y):
(Phenylmethyl)triphenylphosphonium bromide, Bromo(benzyl)triphenylphosphorane, NSC 54813
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
295-298 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
phosphine
ciąg SMILES
[Br-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Stereoselective azidolysis of vinyl epoxides
- Enantioselective aziridination and Friedel-Crafts cyclization for asymmetric synthesis of dihydrexidine
- Biomimetic iron(III) mediated oxidative dimerization for synthesis of benzoquinone parvistemin A
- Enantioselective sytnhesis of syn-diarylheptanoids from D-glucose
- Preparation of β-amyloid plaque ligands
- Decarboxylative cyclopropanation
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?