Kluczowe dokumenty
130079
Methyltriphenylphosphonium bromide
98%
Synonim(y):
Bromek trifenylometylofosfoniowy, TPMP, bromek trifenylometylofosfoniowy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
230-234 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Br-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>464.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
390119-10G | 4061831971682 |
390119-1G | 4061825753553 |
130079-100G | 4061838726766 |
130079-10KG | |
130079-25G | 4061838726773 |
130079-500G | 4061838726780 |