Merck
150193
Sigma-Aldrich
Triphenylvinylphosphonium bromide
97%
Synonim(y):
Ethenyltriphenylphosphonium bromide, NSC 84065, Schweizer’s Reagent, Vinyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHP(Br)(C6H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.23
Beilstein:
4168860
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
176-178 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Br-].C=C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h2-17H,1H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
VRAYVWUMBAJVGH-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Asymmetric conjugate addition and intramolecular cyclization
  • Condensation with benzoxazinediones
  • Intramolecular dehydrobromination
  • Schweizer reaction
  • Cycloaddition with nitro ketone Baylis-Hillman adducts
Reagent for the synthesis of heterocycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150193-25G4061833389133
150193-100G
150193-5G