Kluczowe dokumenty
359270
Sodium tert-butoxide
97%
Synonim(y):
2-metylopropan-2-olan sodu, T-butanolan sodu, Tert-butanolan sodu, Tert-butylan sodu
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.0000026 hPa ( 50 °C)
Próba
97%
Formularz
powder
gęstość
1,025 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
[Na+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Klucz InChI
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It can also be used:
- To facilitate the coupling of aryl halides with benzene derivatives in the presence of 10-phenanthroline derivative.
- To activate first-row transition-metal pre-catalysts.
- As a base for the amination of aryl chlorides in the presence of a novel palladacyclic precatalyst.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?