Kluczowe dokumenty
526460
Xantphos
97%
Synonim(y):
4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Hydroformylations
reagent type: ligand
reaction type: Miyaura Borylation Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
224-228 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC1(c2c(Oc3c1cccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)c(P(c6ccccc6)c7ccccc7)ccc2)C
InChI
1S/C39H32OP2/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
Klucz InChI
CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (928356)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
526460-1G | 4061832556239 |
526460-25G | 4061832556246 |
526460-5G | 4061832556253 |