Kluczowe dokumenty
659878
Potassium tert-butoxide
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Potassium tert-butylate, Potassium t-butoxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 220 °C)
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: potassium
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Klucz InChI
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?