Key Documents
8.04918
Sigma-Aldrich
Potassium tert-butylate
for synthesis
Synonim(y):
Potassium tert-butylate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
212-740-3
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.02 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Postać
powder
temp. samozapłonu
483 °C
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O, Hydrolysis)
mp
256-258 °C
gęstość
1.19 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Klucz InChI
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Potassium tert-butylate (Potassium tert-Butoxide) is a strong, non-nucleophilic alkoxide base in organic chemistry. Potassium tert-butoxide catalyzes the reaction of hydro silanes and heterocyclic compounds to generate the silyl derivatives. It is used to catalyze the Michael addition reaction, Ramberg-Baecklund reaction, Pinacol rearrangement.
Zastosowanie
Potassium tert-butylate is used to catalyzes the Michael addition reaction.
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Free KOH: ≤ 1 %(m)
Identity (IR): conforms
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1