GBL654008
Grace Bio-Labs SecureSeal™ imaging spacer
8 wells, diam. × thickness 9 mm × 0.12 mm
Synonim(y):
Cienkie przekładki samoprzylepne do okładek, Cienkie samoprzylepne podkładki dystansowe do prowadnic, samoprzylepne podkładki dystansowe do komór
About This Item
Polecane produkty
Materiały
adhesive/adhesive
colorless
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 654008
śr. × grubość
9 mm × 0.12 mm
zewnętrzne dł. × szer.
25 mm × 25 mm
dołki
8
Opis ogólny
Zastosowanie
Microscopy
High-temperature single-molecule kinetic analysis
anti-Stokes Raman scattering microscopy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)