Kluczowe dokumenty
GBL654004
Grace Bio-Labs SecureSeal imaging spacer
1 well, diam. × thickness 13 mm × 0.12 mm
Synonim(y):
Cienkie przekładki samoprzylepne do okładek, Cienkie samoprzylepne podkładki dystansowe do prowadnic, samoprzylepne podkładki dystansowe do komór
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiały
adhesive/adhesive
colorless
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 654004
śr. × grubość
13 mm × 0.12 mm
zewnętrzne dł. × szer.
25 mm × 25 mm
dołki
1
Opis ogólny
Imaging spacers are ultra-thin adhesive spacers which peel-and-stick to coverglass or microscope slides to confine specimens without compression. Layer multiple spacers to custom build chambers to any depth desired.
Zastosowanie
Imaging
Microscopy
High-temperature single-molecule kinetic analysis
anti-Stokes Raman scattering microscopy
Informacje prawne
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Megan Davis-Fields et al.
Biophysical journal, 117(8), 1496-1507 (2019-10-07)
Biofilm infections can consist of bacterial aggregates that are an order of magnitude larger than neutrophils, phagocytic immune cells that densely surround aggregates but do not enter them. Because a neutrophil is too small to engulf the entire aggregate, it