GBL645501
Grace Bio-Labs CoverWell™ incubation chambers
chamber volume 50 μL, diam. × thickness 13 mm × 0.5 mm
Synonim(y):
Prasa wielokrotnego użytku do uszczelniania komory, Szczelna obudowa, mikroskop na komorze, szczelna komora
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red
silicone
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 645501
objętość komory
50 μL
śr. × grubość
13 mm × 0.5 mm
dołki
1
Opis ogólny
- Eliminate precipitate deposits on specimens by incubating slides and specimens upside down during enzymatic color precipitation reaction.
- Provides an exceptionally secure seal during submerged water bath and/or high temperature incubations.
- RNase and DNase free.
- Hydrophobic.
- Adheres to wet or dry surfaces.
- Reusable.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)