GBL645402
Grace Bio-Labs CoverWell™ incubation chambers
chamber volume 200 μL, diam. × thickness 22 mm × 0.2 mm
Synonim(y):
Prasa wielokrotnego użytku do uszczelniania komory, Szczelna obudowa, mikroskop na komorze, szczelna komora
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red
silicone
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 645402
objętość komory
200 μL
śr. × grubość
22 mm × 0.2 mm
dołki
1
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Eliminate precipitate deposits on specimens by incubating slides and specimens upside down during enzymatic color precipitation reaction.
- Provides an exceptionally secure seal during submerged water bath and/or high temperature incubations.
- RNase and DNase free.
- Hydrophobic.
- Adheres to wet or dry surfaces.
- Reusable.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL645402-25EA | 4061832399799 |