Kluczowe dokumenty
GBL635041
Grace Bio-Labs CoverWell imaging chambers
diam. × thickness 28 mm × 0.26 mm
Synonim(y):
Prasa wielokrotnego użytku do uszczelniania komory, Szczelna obudowa, mikroskop na komorze, szczelna komora
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Materiały
red
silicone
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 635041
śr. × grubość
28 mm × 0.26 mm
dołki
1
Opis ogólny
Komory do obrazowania CoverWell są przeznaczone do stabilizacji i podtrzymywania grubych i swobodnie pływających próbek do mikroskopii konfokalnej i obrazowania. Silikonowe komory wielokrotnego użytku, zamykane na wcisk, tworzą zdejmowane obudowy do wielokrotnego barwienia lub zmiany położenia próbek.
Silikonowe komory tworzą zdejmowane, wodoszczelne komory do podtrzymywania grubych i swobodnie pływających próbek do obrazowania. Elastyczny materiał szkiełka nakrywkowego pozwala na usunięcie tych komór z najcieńszego szkła nakrywkowego bez uszkodzenia szkła lub próbki. Cienka (0,18 mm / 0,007") pokrywa z poliwęglanu wykazuje doskonałą przezroczystość. Komory obrazowania są dostępne w wersji z klejem lub bez. Pokrywy samoprzylepne są zaprojektowane tak, aby tworzyły szczelne, odporne na odklejanie i przyklejanie obudowy do trwałego montażu grubych próbek.
Zastosowanie
  • Mikroskopia konfokalna
  • Obrazowanie
  • Barwienie tkanek i komórek
  • Mikroskopia wysokiej rozdzielczości
  • Obrazowanie żywych komórek
Informacje prawne
CoverWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)